3-乙基甲苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-Ethyltoluene, 1-Ethyl-3-methylbenzene
E0185-25ML E0185-5ML
TCIAE0185-25MLEA 0 CNY
TCIAE0185-25ML TCIAE0185-5ML
3-乙基甲苯 ≥98.0% (by GC)
3-乙基甲苯
分子式: C₉H₁₂
沸点: 160°C
密度: 0,869 g/cm³ (20 °C)
闪点: 38°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009259
CAS号: 620-14-4
EINECS: 210-626-8
UN号: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb163c8437e4a26c6ec36b1c4f4844d10356c3dc&vid=17af205fdb933db4e3904a5594f313fa155b0338&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %