4-叔丁基甲苯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-methylbenzene
B0744-25ML B0744-500ML
TCIAB0744-25MLEA 0 CNY
TCIAB0744-25ML TCIAB0744-500ML
4-叔丁基甲苯 ≥95.0% (by GC)
4-叔丁基甲苯
分子式: C₁₁H₁₆
沸点: 193°C
密度: 0,861 g/cm³ (20 °C)
闪点: 61°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008837
CAS号: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN号: 2667
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94895daecdadb84d5f9e3f00db224255ee53235e&vid=14316f4ff0e9a2ad3296610bf5d6d406b4bd9de2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %