1,3-二异丙基苯 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 间二异丙苯
D2490-25ML D2490-500ML
TCIAD2490-25MLEA 0 CNY
TCIAD2490-25ML TCIAD2490-500ML
1,3-二异丙基苯 ≥96.0% (by GC)
1,3-二异丙基苯
分子式: C₁₂H₁₈
沸点: 204°C
溶点: –40 °C
密度: 0,85593 g/cm³ (20 °C)
闪点: 76°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008889
CAS号: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN号: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c68a0e7cac2e89aff1a6370a7e820382b9927fc&vid=1ac1da271bee46fbcc8a51e7fa9c4adee40a6783&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %