2,4-二甲基苯硫酚 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,4-二甲基巯基苯酚
D2648-25G D2648-5G
TCIAD2648-25GEA 0 CNY
TCIAD2648-25G TCIAD2648-5G
2,4-二甲基苯硫酚 ≥96.0% (by GC)
2,4-二甲基苯硫酚
分子式: C₈H₁₀S
沸点: 214°C
密度: 1,027 g/cm³ (20 °C)
闪点: 58°C
MDL编号: MFCD00010019
CAS号: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8fcd4f30d31defaed597306c94b3901a4e4795e&vid=a1c8c19502eff66c24795536796ae5e8537787d6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %