2,6-二异丙基苯胺 ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D1755-25ML
D1755-500ML
TCIAD1755-25MLEA
0
CNY
TCIAD1755-25ML
TCIAD1755-500ML
2,6-二异丙基苯胺 ≥90.0% (通过GC)
2,6-二异丙基苯胺
分子式:
C₁₂H₁₉N 沸点: 122°C 溶点: -45°C 密度: 0,94 g/cm³ (20 °C) 闪点: 117°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008887 CAS号: 24544-04-5 EINECS: 246-305-4 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |