2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
M1275-25G M1275-5G
TCIAM1275-25GEA 0 CNY
TCIAM1275-25G TCIAM1275-5G
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride ≥97.0% (通过GC)
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
分子式: C₈H₆F₃NO₂
沸点: 35 - 38 °C (0,04 -rr)
MDL编号: MFCD00042322
CAS号: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dab58fcba52c55ddab33ea48d18c20596167479e&vid=5e5754ea256363e13caaa5e04802d3011efb638f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %