1,3-双(三氟甲基)苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: α,α,α,α′,α′,α′-六氟-间二甲苯
H0585-25G H0585-500G
TCIAH0585-25GEA 0 CNY
TCIAH0585-25G TCIAH0585-500G
1,3-双(三氟甲基)苯 ≥98.0% (by GC)
1,3-双(三氟甲基)苯
分子式: C₈H₄F₆
沸点: 116°C
溶点: –35 °C
密度: 1,383 g/cm³ (22 °C)
闪点: 26°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000392
CAS号: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e19c77f23b3f581b2366df7d6a4b7116968fb284&vid=b87397f93be6a056cb6e7765e50dff5367964d82&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %