3-(三氟甲基)氯苄 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α′-氯-α,α,α-三氟间二甲苯, 3-(氯甲基)三氟甲苯
T2290-25G T2290-5G
TCIAT2290-25GEA 0 CNY
TCIAT2290-25G TCIAT2290-5G
3-(三氟甲基)氯苄 ≥95.0% (by GC)
3-(三氟甲基)氯苄
分子式: C₈H₆ClF₃
分子量: 194.58 g/mol
沸点: 70°C
密度: 1.3079
闪点: 49°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000908
CAS号: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN号: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d2a137ec1e3b9e04aea9ede27fb128bce3a1fa6&vid=3e9ca41a5fb723e1d0b6ca86cbbb51fec8cf25e3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %