4-甲基氯化苄 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 对二甲苯氯, α-氯对二甲苯
C0312-25G C0312-500G
TCIAC0312-25GEA 0 CNY
TCIAC0312-25G TCIAC0312-500G
4-甲基氯化苄 ≥98.0% (by GC)
4-甲基氯化苄
分子式: C₈H₉Cl
分子量: 140.61 g/mol
沸点: 200
溶点: 5
闪点: 97°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000919
CAS号: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN号: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed63e7885d222b58abc168c7f9b12b55ed14783a&vid=446dc86687526998c6a216fb02db21fd8d6a716b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %