2,5-二甲基苯甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D1433-10G D1433-25G
TCIAD1433-10GEA 0 CNY
TCIAD1433-10G TCIAD1433-25G
2,5-二甲基苯甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,5-二甲基苯甲酸
分子式: C₉H₁₀O₂
沸点: 268 °C (1013 hPa)
溶点: 131…135 °C
密度: 1,06 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002482
CAS号: 610-72-0
EINECS: 210-235-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5be1701a919f8a3633532bf1d3da49db09a97de8&vid=9d8e062dd5d197ff9e1b6265de1e8b290b08491a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity