2,3-二甲基苯甲酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D2221-25G D2221-5G
TCIAD2221-25GEA 0 CNY
TCIAD2221-25G TCIAD2221-5G
2,3-二甲基苯甲酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
2,3-二甲基苯甲酸
分子式: C₉H₁₀O₂
沸点: 282 °C (1013 hPa)
溶点: 143…147 °C
密度: 1,283 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00002479
CAS号: 603-79-2
EINECS: 210-058-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4cee24e5229a4358985595e479f3373ea973118&vid=9666d03e6e0345117e9e637de7ef52e67fd9df83&prid=web&clid=SAPDAM