金合欢醇
供应商: TCI
Warning
T0608-25G T0608-5G
TCIAT0608-25GEA 0 CNY
TCIAT0608-25G TCIAT0608-5G
金合欢醇
金合欢醇
分子式: C₁₅H₂₆O
沸点: 143°C
闪点: 96°C
MDL编号: MFCD00002918
CAS号: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1
Merck Index: 14,03937
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60a4bcb2abeedc288b290f286eba6e40c6e4acf7&vid=60a4bcb2abeedc288b290f286eba6e40c6e4acf7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)