间胺黄
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 酸性黄 36, 3-(4-苯胺基苯偶氮基)苯磺酸
M0490-25G M0490-500G
TCIAM0490-25GEA 0 CNY
TCIAM0490-25G TCIAM0490-500G
间胺黄
间胺黄
分子式: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
分子量: 375.38 g/mol
MDL编号: MFCD00007486
CAS号: 587-98-4
EINECS: 209-608-2
Merck Index: 14,05928
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc299578c6a67921e4ffc554f9935f799c962f11&vid=cc299578c6a67921e4ffc554f9935f799c962f11&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Lambda max. 415.0 to 419.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 500 (MeOH, 415.0 to 419.0 nm)