4-溴-α-甲基苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromo-α-methylbenzylamine, (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
B2266-25G B2266-5G
TCIAB2266-25GEA 0 CNY
TCIAB2266-25G TCIAB2266-5G
4-溴-α-甲基苄胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-溴-α-甲基苄胺
分子式: C₈H₁₀BrN
分子量: 200.08 g/mol
MDL编号: MFCD00025548
CAS号: 24358-62-1
EINECS: 246-200-3
UN号: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22595e5c1b0b535339496af8c13e9f7157ecd560&vid=22595e5c1b0b535339496af8c13e9f7157ecd560&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %