叔丁基(氯)二苯基硅烷 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 叔丁基二苯基氯硅烷
B1223-100ML B1223-25ML B1223-5ML
TCIAB1223-100MLEA 0 CNY
TCIAB1223-100ML TCIAB1223-25ML TCIAB1223-5ML
叔丁基(氯)二苯基硅烷 ≥97.0% (by GC)
叔丁基(氯)二苯基硅烷
分子式: C₁₆H₁₉ClSi
分子量: 274.87 g/mol
沸点: 125°C
闪点: 112°C
MDL编号: MFCD00000497
CAS号: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
UN号: 2987
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2242433a5d5fac1185d795dceb1ceab2ff0dde3a&vid=2242433a5d5fac1185d795dceb1ceab2ff0dde3a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %