(S)-(-)-4-甲氧基-α-甲基苄胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
M1512-25G M1512-5G
TCIAM1512-25GEA 0 CNY
TCIAM1512-25G TCIAM1512-5G
(S)-(-)-4-甲氧基-α-甲基苄胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(S)-(-)-4-甲氧基-α-甲基苄胺
分子式: C₉H₁₃NO
MDL编号: MFCD00671660
CAS号: 41851-59-6
UN号: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e672e29519de0a6468626d0161581195570f77ac&vid=e672e29519de0a6468626d0161581195570f77ac&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 90.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %