(R)-(+)-1-(4-溴苯基)乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: (R)-(+)-4-溴-α-苯乙胺
B3672-1G B3672-5G
TCIAB3672-1GEA 0 CNY
TCIAB3672-1G TCIAB3672-5G
(R)-(+)-1-(4-溴苯基)乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(+)-1-(4-溴苯基)乙胺
分子式: C₈H₁₀BrN
分子量: 200.08 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00066025
CAS号: 45791-36-4
EINECS: 256-245-0
UN号: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1c17b260f027e3904b341a2c5b5bdd388bfbfeb&vid=f1c17b260f027e3904b341a2c5b5bdd388bfbfeb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %