2-甲氧基丙烯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 甲基异丙烯基醚
I0303-25ML I0303-500ML
TCIAI0303-25MLEA 0 CNY
TCIAI0303-25ML TCIAI0303-500ML
2-甲氧基丙烯 ≥95.0% (by GC)
2-甲氧基丙烯
分子式: C₄H₈O
分子量: 72.11 g/mol
沸点: 36°C
闪点: –25°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00014929
CAS号: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
UN号: 1993
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98e591658357f5a209ac1402ad281875b246b64a&vid=98e591658357f5a209ac1402ad281875b246b64a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %