3,4-二甲氧基苯乙胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D0678-25G D0678-500G
TCIAD0678-25GEA 0 CNY
TCIAD0678-25G TCIAD0678-500G
3,4-二甲氧基苯乙胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-二甲氧基苯乙胺
分子式: C₁₀H₁₅NO₂
闪点: 130°C
MDL编号: MFCD00008188
CAS号: 120-20-7
EINECS: 204-376-9
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efec8c3855d94e4945df73d56f00532e5db15350&vid=efec8c3855d94e4945df73d56f00532e5db15350&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %