2,2-二苯基乙胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D2018-25G D2018-5G
TCIAD2018-25GEA 0 CNY
TCIAD2018-25G TCIAD2018-5G
2,2-二苯基乙胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,2-二苯基乙胺
分子式: C₁₄H₁₅N
MDL编号: MFCD00008143
CAS号: 3963-62-0
EINECS: 223-565-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ade8be3aa926e8aeca1a365c3dc769cf364eee3&vid=0ade8be3aa926e8aeca1a365c3dc769cf364eee3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C