1,2-二苯基乙胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D1144-25G D1144-5G
TCIAD1144-25GEA 0 CNY
TCIAD1144-25G TCIAD1144-5G
1,2-二苯基乙胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
1,2-二苯基乙胺
分子式: C₁₄H₁₅N
MDL编号: MFCD00008063
CAS号: 25611-78-3
EINECS: 247-126-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef687b18e9e2a19146e6316d6584f21671833c48&vid=ef687b18e9e2a19146e6316d6584f21671833c48&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %