4-Bromo-2-thenoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B3386-25G B3386-5G
TCIAB3386-25GEA 0 CNY
TCIAB3386-25G TCIAB3386-5G
4-Bromo-2-thenoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Bromo-2-thenoic acid
分子式: C₅H₃BrO₂S
MDL编号: MFCD03422294
CAS号: 16694-18-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c05f44564d653c09786d2242041ca1a26975c026&vid=c05f44564d653c09786d2242041ca1a26975c026&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C