二氯二苯基硅烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 二苯基二氯硅烷
D0362-25G D0362-500G
TCIAD0362-25GEA 0 CNY
TCIAD0362-25G TCIAD0362-500G
二氯二苯基硅烷 ≥98.0% (by GC)
二氯二苯基硅烷
分子式: C₁₂H₁₀Cl₂Si
闪点: 157°C
MDL编号: MFCD00000489
CAS号: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN号: 1769
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a910ad4362ffe1934cc4c7b08f0d1d3499038f1f&vid=a910ad4362ffe1934cc4c7b08f0d1d3499038f1f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %