3,4-二氯苯乙胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D2927-1G D2927-5G
TCIAD2927-1GEA 0 CNY
TCIAD2927-1G TCIAD2927-5G
3,4-二氯苯乙胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-二氯苯乙胺
分子式: C₈H₉Cl₂N
MDL编号: MFCD00060617
CAS号: 21581-45-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b3df4651233b2cee958d39e4b3ccab0fc1b761d&vid=8b3df4651233b2cee958d39e4b3ccab0fc1b761d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %