2,6-二氯苯乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2-(2-Aminoethyl)-1,3-dichlorobenzene, 1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethane, 2-(2,6-Dichlorophenyl)ethylamine, 2,6-Dichlorophenethylamine
D2926-1G
D2926-5G
TCIAD2926-1GEA
0
CNY
TCIAD2926-1G
TCIAD2926-5G
2,6-二氯苯乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-二氯苯乙胺
分子式:
C₈H₉Cl₂N 分子量: 190.07 g/mol 沸点: 129°C |
MDL编号:
MFCD00060612 CAS号: 14573-23-0 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |