2-(4-甲氧苯基)乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-甲氧基苯乙胺, 2-(4-甲氧苯基)乙胺
M0795-25ML M0795-250ML
TCIAM0795-25MLEA 0 CNY
TCIAM0795-25ML TCIAM0795-250ML
2-(4-甲氧苯基)乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(4-甲氧苯基)乙胺
分子式: C₉H₁₃NO
沸点: 138°C
MDL编号: MFCD00008192
CAS号: 55-81-2
EINECS: 200-245-5
UN号: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f68c22acdfc9348f2a43bcdebb04a424c4795f&vid=96f68c22acdfc9348f2a43bcdebb04a424c4795f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %