3-甲氧基苯乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-(3-甲氧基苯基)乙胺
M1891-25G M1891-5G
TCIAM1891-25GEA 0 CNY
TCIAM1891-25G TCIAM1891-5G
3-甲氧基苯乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-甲氧基苯乙胺
分子式: C₉H₁₃NO
分子量: 151.21 g/mol
沸点: 119°C
MDL编号: MFCD00008187
CAS号: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9
UN号: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb231555fde14b9e58c904f87b79cd28cbaeb0b&vid=2fb231555fde14b9e58c904f87b79cd28cbaeb0b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %