2,4-二甲基苯甲醛 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
D2392-25G D2392-500G
TCIAD2392-25GEA 0 CNY
TCIAD2392-25G TCIAD2392-500G
2,4-二甲基苯甲醛 ≥97.0% (通过GC)
2,4-二甲基苯甲醛
分子式: C₉H₁₀O
沸点: 98°C
溶点: –9 °C
密度: 0,96 g/cm³ (20 °C)
闪点: 89°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003340
CAS号: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97d0c7188bd2755ba5b12808caec76988d58198b&vid=60463b13a8d73d69f721b48b93f8141538338255&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %