4-(三氟甲基)溴苄 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-(溴甲基)三氟甲苯, α′-溴-α,α,α-三氟对二甲苯
T1313-25G T1313-5G
TCIAT1313-25GEA 0 CNY
TCIAT1313-25G TCIAT1313-5G
4-(三氟甲基)溴苄 ≥98.0% (by GC)
4-(三氟甲基)溴苄
分子式: C₈H₆BrF₃
沸点: 66°C
密度: 1,54 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000403
CAS号: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN号: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f5411ece8ee0b34f86636cd65073e57ec4c5704&vid=0a76de67cc5f40c0c0342954fad5fca42f4c7fdf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %