2-(三氟甲基)溴苄 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α′-溴-α,α,α-三氟邻二甲苯
T2768-25G T2768-5G
TCIAT2768-25GEA 0 CNY
TCIAT2768-25G TCIAT2768-5G
2-(三氟甲基)溴苄 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-(三氟甲基)溴苄
分子式: C₈H₆BrF₃
分子量: 239.03 g/mol
沸点: 72°C
溶点: 30
密度: 1.57
MDL编号: MFCD00013558
CAS号: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN号: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97e15618bdcdbe7386a988c2908696da7e16f49b&vid=bb133c01c9d729cdd4a57667688d51c478db1c0f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %