2-溴-1,4-二甲苯 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B0997-25G B0997-500G
TCIAB0997-25GEA 0 CNY
TCIAB0997-25G TCIAB0997-500G
2-溴-1,4-二甲苯 ≥99.0% (通过GC)
2-溴-1,4-二甲苯
分子式: C₈H₉Br
沸点: 201°C
密度: 1,3582 g/cm³ (18.5 °C)
闪点: 79°C
MDL编号: MFCD00000074
CAS号: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec0971bdcf0e90d8d6e45a6b1d4ce4ff9fde9831&vid=7423cee95973a0e59888b14025816e35d5f3ae39&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %