1-溴-2,3-二甲苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1282-25G B1282-5G
TCIAB1282-25GEA 0 CNY
TCIAB1282-25G TCIAB1282-5G
1-溴-2,3-二甲苯 ≥98.0% (通过GC)
1-溴-2,3-二甲苯
分子式: C₈H₉Br
沸点: 214°C
密度: 1,365 g/cm³ (20 °C)
闪点: 80°C
MDL编号: MFCD00000069
CAS号: 576-23-8
EINECS: 209-398-2
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb9ff111ad35e965b979f221d1125437d8c5ddc6&vid=715bf229a05d755b243c039e01eff3e66188f51a&prid=web&clid=SAPDAM