α,α-二氯二苯甲烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 二氯二苯甲酮
D0361-25G D0361-250G
TCIAD0361-25GEA 0 CNY
TCIAD0361-25G TCIAD0361-250G
α,α-二氯二苯甲烷 ≥98.0% (by GC)
α,α-二氯二苯甲烷
分子式: (C₆H₅)₂CCl₂
分子量: 237.13 g/mol
沸点: 193°C
溶点: 148
密度: 1.25
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000811
CAS号: 2051-90-3
EINECS: 218-134-5
UN号: 1760
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f48665629cbe112a224b1fcb186dcb42d8320fb6&vid=7a772170d917e878afe8e3bc2412bf208206e726&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %