氯化二苯基甲烷 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 二苯氯甲烷, 氯化二苯甲基
B1078-25ML B1078-500ML
TCIAB1078-25MLEA 0 CNY
TCIAB1078-25ML TCIAB1078-500ML
氯化二苯基甲烷 ≥95.0% (by GC)
氯化二苯基甲烷
分子式: (C₆H₅)₂CHCl
分子量: 202.68 g/mol
沸点: 116°C
溶点: 17
闪点: 160°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000855
CAS号: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
UN号: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a928e4de96549cff4e41529ded026fb39d60fe&vid=bdeb50d1c1eab0a2b2a654bff699ba9ec970ed38&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %