三苯基氯甲烷 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 氯代三苯甲烷, 三苯基甲基氯, 氯三苯甲烷
C0308-25G C0308-500G
TCIAC0308-25GEA 0 CNY
TCIAC0308-25G TCIAC0308-500G
三苯基氯甲烷 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三苯基氯甲烷
分子式: C₁₉H₁₅Cl
分子量: 278.78 g/mol
沸点: 310°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000813
CAS号: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN号: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47245528d633f880e2a72d92c2f922ad7b0245da&vid=63414a211c8e40c86d200b1a26382091ad69ae5e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C