1-苯基庚烷 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 正庚基苯
H0046-25ML H0046-500ML
TCIAH0046-25MLEA 0 CNY
TCIAH0046-25ML TCIAH0046-500ML
1-苯基庚烷 ≥97.0% (by GC)
1-苯基庚烷
分子式: C₁₃H₂₀
分子量: 176.3 g/mol
沸点: 235°C
溶点: 83
密度: 0.86
闪点: 95°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009545
CAS号: 1078-71-3
EINECS: 214-084-3
UN号: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8edf4d071576b2e90cf9e61b304b29da5de0edd2&vid=76186fe99abf320c5583952ecc01c0e9c69504e7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %