对甲基苯甲醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
p-Methylanisole
M0149-25ML
M0149-500ML
TCIAM0149-25MLEA
0
CNY
TCIAM0149-25ML
TCIAM0149-500ML
对甲基苯甲醚 ≥98.0% (by GC)
对甲基苯甲醚
分子式:
C₈H₁₀O 分子量: 122.17 g/mol 沸点: 175°C 溶点: -36 闪点: 59°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008413 CAS号: 104-93-8 EINECS: 203-253-7 UN号: 1993 ADR: 3 III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |