间甲基苯甲醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1-Methoxy-3-methylbenzene
M0151-25ML M0151-500ML
TCIAM0151-25MLEA 0 CNY
TCIAM0151-25ML TCIAM0151-500ML
间甲基苯甲醚 ≥98.0% (by GC)
间甲基苯甲醚
分子式: C₈H₁₀O
分子量: 122.17 g/mol
沸点: 177°C
溶点: -47
闪点: 54°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008395
CAS号: 100-84-5
EINECS: 202-893-4
UN号: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e97dcafc5948132efc68635b54850992d013956&vid=b4f3fa902466c193588e738f271b757f36917755&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %