1-Ethyl-4-nitrobenzene ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
E0154-25G E0154-500G
TCIAE0154-25GEA 0 CNY
TCIAE0154-25G TCIAE0154-500G
1-Ethyl-4-nitrobenzene ≥99.0% (通过GC)
1-Ethyl-4-nitrobenzene
分子式: C₈H₉NO₂
沸点: 242°C
密度: 1,1183 g/cm³ (20 °C)
闪点: 117°C
MDL编号: MFCD00007385
CAS号: 100-12-9
EINECS: 202-821-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3946136f52eb8df4480d9cca847d98048cc458c1&vid=342728d1e61f16718a7099da2df5b342a5a71661&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %