4-叔丁基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-(tert-Butyl)aniline
B1900-25ML B1900-5ML
TCIAB1900-25MLEA 0 CNY
TCIAB1900-25ML TCIAB1900-5ML
4-叔丁基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-叔丁基苯胺
分子式: C₁₀H₁₅N
沸点: 230°C
溶点: 15 °C
密度: 0,941 g/cm³ (20 °C)
闪点: 101°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00007899
CAS号: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54b50bf8952f03b96ab1e2d12fbe2739a36aee09&vid=51da3aa9c2a48913b32d1f62e7252c87335dc969&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %