2-丙基苯胺 98,0 GC, T
供应商: TCI
Warning
P1113-25G P1113-5G
TCIAP1113-25GEA 0 CNY
TCIAP1113-25G TCIAP1113-5G
2-丙基苯胺 98,0 GC, T
2-丙基苯胺
分子式: C₉H₁₃N
分子量: 135.21 g/mol
沸点: 223°C
闪点: 98°C
MDL编号: MFCD00009803
CAS号: 1821-39-2
EINECS: 217-346-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8f6736d9d667861551a2423401b979643937117&vid=10635e7761a15dc41215f5d8e61f9c4c77b762be&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %