4-氟-2-硝基甲苯 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
F0218-25G F0218-5G
TCIAF0218-25GEA 0 CNY
TCIAF0218-25G TCIAF0218-5G
4-氟-2-硝基甲苯 ≥96.0% (通过GC)
4-氟-2-硝基甲苯
分子式: C₇H₆FNO₂
沸点: 139°C
溶点: 27 °C
密度: 1,2911 g/cm³ (0 °C)
闪点: 98°C
MDL编号: MFCD00007200
CAS号: 446-10-6
EINECS: 207-161-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f01b8e6ff62e92987efd1c9d47b0fb76c31cd20b&vid=d11e715706cc322885912e502ebc8a6c2f8990ae&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %