4-氟-3-硝基三氟甲苯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-硝基-α,α,α,4-四氟甲苯, 4,α,α,α-四氟-3-硝基甲苯, FNBT
F0324-25G F0324-250G
TCIAF0324-25GEA 0 CNY
TCIAF0324-25G TCIAF0324-250G
4-氟-3-硝基三氟甲苯 ≥95.0% (by GC)
4-氟-3-硝基三氟甲苯
分子式: C₇H₃F₄NO₂
分子量: 209.1 g/mol
沸点: 208°C
闪点: 33°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007059
CAS号: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a96b02c80ffd46186c5320b57289d415c25eeb10&vid=d38a8b7343a38635d9a3e5a6fbdca5234195b453&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %