4-氟苯基丙酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
F0535-25G F0535-5G
TCIAF0535-25GEA 0 CNY
TCIAF0535-25G TCIAF0535-5G
4-氟苯基丙酮 ≥98.0% (通过GC)
4-氟苯基丙酮
分子式: C₉H₉FO
沸点: 130°C
密度: 1,13 g/cm³ (20 °C)
闪点: 91°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000362
CAS号: 459-03-0
EINECS: 207-284-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1a535d95697b133f9624a2724d4a70a6b6b41e&vid=74cccb2593da9e52f79023b9d231541da0163309&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %