八氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 全氟甲苯
P0856-25G P0856-5G
TCIAP0856-25GEA 0 CNY
TCIAP0856-25G TCIAP0856-5G
八氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
八氟甲苯
分子式: C₇F₈
沸点: 104°C
密度: 1,67 g/cm³ (20 °C)
闪点: 20°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000375
CAS号: 434-64-0
EINECS: 207-104-7
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859f7b7a69cf4dab28699023107469ada4f09bc6&vid=c9972262ba3652dc1778251c58df93a5d60aff24&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %