对氟三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α,4-四氟甲苯
F0357-25G F0357-5G
TCIAF0357-25GEA 0 CNY
TCIAF0357-25G TCIAF0357-5G
对氟三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
对氟三氟甲苯
分子式: C₇H₄F₄
分子量: 164.1 g/mol
沸点: 103°C
密度: 1.293
闪点: 11°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000399
CAS号: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=994d470aa2ceef19a43d0c30e59c96a7d06b08a9&vid=3f0e0f9d393780a8220a94c734ed5f67680dbf5c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %