间氟三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α,3-四氟甲苯
F0390-25G F0390-250G
TCIAF0390-25GEA 0 CNY
TCIAF0390-25G TCIAF0390-250G
间氟三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
间氟三氟甲苯
分子式: C₇H₄F₄
分子量: 164.1 g/mol
沸点: 101°C
溶点: -81.5
密度: 1.3021
闪点: 7°C
MDL编号: MFCD00000382
CAS号: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8baa9c51e01ff2704905032f8d33df0bcd48feaa&vid=cc4a5cc86ff959f1973fe62e78a7e4ea2de498c5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %