邻氟三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α,Ar-四氟甲苯
F0389-25G F0389-5G
TCIAF0389-25GEA 0 CNY
TCIAF0389-25G TCIAF0389-5G
邻氟三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
邻氟三氟甲苯
分子式: C₇H₄F₄
分子量: 164.1 g/mol
沸点: 116°C
溶点: -51.15
密度: 1.293
闪点: 17°C
MDL编号: MFCD00000374
CAS号: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b80c03a6f34fa5f955f2c18c78e4751370fae4b&vid=54eb1380bfee5b5a41619c0c17c5eac48c29c38c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %