邻氟三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
α,α,α,Ar-四氟甲苯
F0389-25G
F0389-5G
TCIAF0389-25GEA
0
CNY
TCIAF0389-25G
TCIAF0389-5G
邻氟三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
邻氟三氟甲苯
分子式:
C₇H₄F₄ 分子量: 164.1 g/mol 沸点: 116°C 溶点: -51.15 密度: 1.293 闪点: 17°C |
MDL编号:
MFCD00000374 CAS号: 392-85-8 EINECS: 206-880-4 UN号: 1993 ADR: 3 II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |