2,6-二氟甲苯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-methylbenzene
D2338-1G D2338-5G
TCIAD2338-1GEA 0 CNY
TCIAD2338-1G TCIAD2338-5G
2,6-二氟甲苯 ≥99.0% (by GC)
2,6-二氟甲苯
分子式: C₇H₆F₂
分子量: 128.12 g/mol
沸点: 112°C
闪点: 10°C
MDL编号: MFCD00043898
CAS号: 443-84-5
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84c5120ec939fbd8d1c81fdda214b218bf6dd808&vid=c26f7cea8366a0bdf8b14406544fb3730dff36bc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %