4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
C0994-10G C0994-25G
TCIAC0994-10GEA 0 CNY
TCIAC0994-10G TCIAC0994-25G
4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯 ≥98.0% (通过GC)
4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯
分子式: C₇H₂ClF₃N₂O₄
沸点: 250 °C (1013 hPa)
溶点: 56…58 °C
密度: 1,6 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007068
CAS号: 393-75-9
EINECS: 206-889-3
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36ef8fe724b1e0ad59c669772847999834b3c7c2&vid=d3df48ac7abff6e1370e763b1e7c6c9629098d94&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity